Stampa…
1,3-Diphenylacetone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
D0911-25G D0911-500G D0911-100G
TCIAD0911-25GEA 29 EUR
TCIAD0911-25G TCIAD0911-500G TCIAD0911-100G
1,3-Diphenylacetone ≥97.0% (by GC)
1,3-Diphenylacetone
Formula: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Peso molecolare: 210,28 g/mol
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 30…34 °C
Densità: 1,195 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004795
CAS Number: 102-04-5
EINECS: 203-000-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdd1a633815c0223978700421f3dfc5f06566cf5&vid=e50d448cc394a36487b427b88a0a9b5057e59988&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %