1,1-Diphenylacetone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
(C₆H₅)₂CHC(O)CH₃ Punto di ebollizione: 135°C Punto di fusione: 59…62 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008759 CAS Number: 781-35-1 EINECS: 212-307-9 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 59.0 to 62.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |