Propilbenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₁₂ Punto di ebollizione: 159°C Punto di fusione: –99 °C Densità: 0,862 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 30°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009377 CAS Number: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 UN: 2364 ADR: 3,III Merck Index: 14,07844 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |