Stampa…
Pentylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Phenylpentane, Amylbenzene
A0449-25ML A0449-500ML
TCIAA0449-25MLEA 45 EUR
TCIAA0449-25ML TCIAA0449-500ML
Pentylbenzene ≥98.0% (by GC)
Pentylbenzene
Formula: C₁₁H₁₆
Peso molecolare: 148,25 g/mol
Punto di ebollizione: 205°C
Punto di fusione: –75°C
Densità: 0,8594 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009502
CAS Number: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00600
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c07f803ccab7f66cd290e5f2e9e2c15d7b62f615&vid=3511f68a32d1653d20dfda426128412669ff3c41&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %