Stampa…
Octylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Phenyloctane
O0046-25ML O0046-500ML O0046-100ML
TCIAO0046-25MLEA 55 EUR
TCIAO0046-25ML TCIAO0046-500ML TCIAO0046-100ML
Octylbenzene ≥98.0% (by GC)
Octylbenzene
Formula: C₁₄H₂₂
Peso molecolare: 190,33 g/mol
Punto di ebollizione: 264°C
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 0,8562 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009564
CAS Number: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bcafb144c86228f4b51240d279548ced56970b4&vid=b7a76249c68ec6be1a5e7e18efb1fed3e8178182&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %