Stampa…
Nonadecylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Phenylnonadecane
N0349-25G N0349-5G
TCIAN0349-25GEA 354 EUR
TCIAN0349-25G TCIAN0349-5G
Nonadecylbenzene ≥98.0% (by GC)
Nonadecylbenzene
Formula: C₂₅H₄₄
Peso molecolare: 344,62 g/mol
Punto di ebollizione: 419 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40 °C
Densità: 0,8545 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026692
CAS Number: 29136-19-4
EINECS: 249-467-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca1d41a1e8948b069ea49429d6c201a7998ae7fa&vid=cff3d8611862528dfbdad816bf4e38c2dd4a1d80&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 23.0 to 30.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency