Stampa…
Etilbenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Phenylethane
E0064-25ML E0064-500ML
TCIAE0064-25MLEA 16 EUR
TCIAE0064-25ML TCIAE0064-500ML
Etilbenzene ≥99.0% (by GC)
Etilbenzene
Formula: C₈H₁₀
Peso molecolare: 106,17 g/mol
Punto di ebollizione: 136°C
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011647
CAS Number: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2836d611086b5b60227a4ef9c3b1e03131835549&vid=22fc297aa5000d7e3278522aa4b1b4bd689f1df0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %