Stampa…
Dodecylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
D1074-25ML D1074-500ML
TCIAD1074-25MLEA 48 EUR
TCIAD1074-25ML TCIAD1074-500ML
Dodecylbenzene ≥98.0% (by GC)
Dodecylbenzene
Formula: C₁₈H₃₀
Peso molecolare: 246,44 g/mol
Punto di ebollizione: 148°C
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 124°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008974
CAS Number: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f41143e61eb3ec9bb6f82cd62030b919baa4d1e&vid=2cfd3dedc2f08801ce254e5b7576b9540460834a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %