Stampa…

Butylbenzene ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: n-Butylbenzene

B0713-25ML B0713-500ML B0713-100ML
TCIAB0713-25MLEA 16 EUR
TCIAB0713-25ML TCIAB0713-500ML TCIAB0713-100ML
Butylbenzene ≥99.0% (by GC)
Butylbenzene
Formula: C₁₀H₁₄
Peso molecolare: 134,22 g/mol
Punto di ebollizione: 183°C
Punto di fusione: -88°C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009463
CAS Number: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01549
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40da26daf31b52464af335686fa12e452d578a29&vid=be06e90e6ec14b9dd78e200c70af59c543278966&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR