Stampa…
tert-Butylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0715-25ML B0715-500ML
TCIAB0715-25MLEA 16 EUR
TCIAB0715-25ML TCIAB0715-500ML
tert-Butylbenzene ≥98.0% (by GC)
tert-Butylbenzene
Formula: C₁₀H₁₄
Punto di ebollizione: 168°C
Punto di fusione: –58 °C
Densità: 0,8662 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008816
CAS Number: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01551
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d333cf9d1c7b4ca0a425c1ff964d9d4e9c8e489&vid=b44b3b4eb06714aba0da6d0971c4ddf8495936a3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %