Stampa…

4-Propylphenol ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: p-Propylphenol, 4-n-Propylphenol

P0698-25G P0698-5G
TCIAP0698-25GEA 108 EUR
TCIAP0698-25G TCIAP0698-5G
4-Propylphenol ≥99.0% (by GC)
4-Propylphenol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 232°C
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 1,0091 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00002395
CAS Number: 645-56-7
EINECS: 211-446-2
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a9a59812ead013827987ac85a07e6ca9f1883ad&vid=7284576ea24cfc51e548cb4c7a90dd4c46f6d2f9&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR