Stampa…
4-Isopropylphenol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
I0262-25G I0262-500G I0262-100G
TCIAI0262-25GEA 56 EUR
TCIAI0262-25G TCIAI0262-500G TCIAI0262-100G
4-Isopropylphenol ≥99.0% (by GC)
4-Isopropylphenol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 109°C
Punto di fusione: 60 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002372
CAS Number: 99-89-8
EINECS: 202-798-8
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ba0b8de72cec32c014979190d3bf227d07e548&vid=a0900c16b261c5bc889374dbe9228b4db7635972&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency