Stampa…
4-Ethylphenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
E0159-25G E0159-500G
TCIAE0159-25GEA 16 EUR
TCIAE0159-25G TCIAE0159-500G
4-Ethylphenol ≥97.0% (by GC)
4-Ethylphenol
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40…43 °C
Densità: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002393
CAS Number: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e94a82ebb99c0fb59f2ef6cd90a2760cd11cc81&vid=f772e9bdb4eb2850b0110ba6f55af30b4fcc764d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency