Stampa…
2-Ethylphenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Ethyl-2-hydroxybenzene
E0160-25ML E0160-500ML E0160-100ML
TCIAE0160-25MLEA 37 EUR
TCIAE0160-25ML TCIAE0160-500ML TCIAE0160-100ML
2-Ethylphenol ≥98.0% (by GC)
2-Ethylphenol
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 204,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,0371 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 78°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002249
CAS Number: 90-00-6
EINECS: 201-958-4
UN: 3145
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6accb2a7dcbe5a92aa493cd44a32a50f292c0573&vid=b37803e9fbe18b6508831e93d448a91d6631a8b3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %