Stampa…

4-tert-Butylphenol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

B0230-25G B0230-500G
TCIAB0230-25GEA 16 EUR
TCIAB0230-25G TCIAB0230-500G
4-tert-Butylphenol ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butylphenol
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 95…98 °C
Densità: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002367
CAS Number: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01585
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=217ab529ca3be5be7096bc6eb1373e3ab14503f8&vid=007787e1fd4bbe9d5eb43d0052e33f151f4ce3c9&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR