Stampa…
3-Methylanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Methoxy-3-methylbenzene
M0151-25ML M0151-500ML
TCIAM0151-25MLEA 17 EUR
TCIAM0151-25ML TCIAM0151-500ML
3-Methylanisole ≥98.0% (by GC)
3-Methylanisole
Formula: C₈H₁₀O
Punto di ebollizione: 177°C
Punto di fusione: –47 °C
Densità: 0,9891 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 54°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008395
CAS Number: 100-84-5
EINECS: 202-893-4
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e97dcafc5948132efc68635b54850992d013956&vid=b4f3fa902466c193588e738f271b757f36917755&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %