Stampa…
2-Methylanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
M0150-25ML M0150-500ML
TCIAM0150-25MLEA 19 EUR
TCIAM0150-25ML TCIAM0150-500ML
2-Methylanisole ≥98.0% (by GC)
2-Methylanisole
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008373
CAS Number: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58090c178040b7b7a04c744e7aa4708beab4042f&vid=2670e318dd4b268bde0d179787678e134c5043e2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %