Stampa…
4-Nitrotoluene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
N0276-25G N0276-500G
TCIAN0276-25GEA 16 EUR
TCIAN0276-25G TCIAN0276-500G
4-Nitrotoluene ≥99.0% (by GC)
4-Nitrotoluene
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 238°C
Punto di fusione: 51 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007366
CAS Number: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
UN: 3446
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7638e736c4e0af34b7a5936e9b7937f25be54ba&vid=5f29d56c705b4e93ae70c59789fcc7c850a53ed7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency