Stampa…
3-Nitrotoluene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: m-Nitrotoluene
N0274-25G N0274-500G
TCIAN0274-25GEA 16 EUR
TCIAN0274-25G TCIAN0274-500G
3-Nitrotoluene ≥99.0% (by GC)
3-Nitrotoluene
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 232°C
Punto di fusione: 15,5 °C
Densità: 1,1571 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 106°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007265
CAS Number: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec98988c9a02d6fbe8cb18293e12126a69f1978a&vid=7a99b9a669d31833ec5afba66f818dac59007aa4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %