1-Ethyl-4-nitrobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di ebollizione: 242°C Punto di fusione: –11,5 °C Densità: 1,1183 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 117°C |
MDL Number:
MFCD00007385 CAS Number: 100-12-9 EINECS: 202-821-1 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |