Stampa…
1-Ethyl-2-nitrobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0153-25G E0153-500G
TCIAE0153-25GEA 16 EUR
TCIAE0153-25G TCIAE0153-500G
1-Ethyl-2-nitrobenzene ≥99.0% (by GC)
1-Ethyl-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 232°C
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 1,1236 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00024294
CAS Number: 612-22-6
EINECS: 210-299-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a16fc096d537bd8cd35e95334092cdf232f1316b&vid=4228a3e19cefffc503d1f54e8b388c31567d14bd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %