Stampa…
4-Ethylaniline ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
E0061-25ML E0061-500ML
TCIAE0061-25MLEA 31 EUR
TCIAE0061-25ML TCIAE0061-500ML
4-Ethylaniline ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-Ethylaniline
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121.18 g/mol
Punto di ebollizione: 214°C
Punto di fusione: -5
Flash Pt: 85°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007921
CAS Number: 589-16-2
EINECS: 209-637-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40605df3352d5a451bd8b38d34548d8572df2ee2&vid=e18f38197add7141583dde4f979bb54c22fd4e48&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %