Stampa…
4-tert-Butylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1900-25ML B1900-5ML
TCIAB1900-25MLEA 96 EUR
TCIAB1900-25ML TCIAB1900-5ML
4-tert-Butylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-tert-Butylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
Punto di ebollizione: 230°C
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 101°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007899
CAS Number: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54b50bf8952f03b96ab1e2d12fbe2739a36aee09&vid=51da3aa9c2a48913b32d1f62e7252c87335dc969&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %