3-Ethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
E0364-25ML
E0364-500ML
TCIAE0364-25MLEA
217
EUR
TCIAE0364-25ML
TCIAE0364-500ML
3-Ethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Ethylaniline
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 214°C Punto di fusione: –8 °C Densità: 0,97 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 85°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007818 CAS Number: 587-02-0 EINECS: 209-594-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |