Stampa…
2-Isopropylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0318-25ML I0318-250ML
TCIAI0318-25MLEA 17 EUR
TCIAI0318-25ML TCIAI0318-250ML
2-Isopropylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Isopropylaniline
Formula: C₉H₁₃N
Punto di ebollizione: 104°C
Flash Pt: 96°C
MDL Number: MFCD00007720
CAS Number: 643-28-7
EINECS: 211-397-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92f6a2e28d01d564dbe21c8f69b2e58e93b94861&vid=8bb72379fef1fc5fd2637f4b55fedddc8ad93230&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %