Stampa…

Benzilamina ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: α-Aminotoluene

B0406-25ML B0406-500ML
TCIAB0406-25MLEA 17 EUR
TCIAB0406-25ML TCIAB0406-500ML
Benzilamina ≥99.0% (by GC)
Benzilamina
Formula: (C₆H₅)CH₂NH₂
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 184°C
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008106
CAS Number: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2734
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d966ec0c434d78128a66ba5bb2532b683b255d6&vid=5a2ef831079114cc46ed36ba351e99971aa362be&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR