2-Iodo-4-nitrotoluene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
Formula:
C₇H₆INO₂ Punto di ebollizione: 165°C |
MDL Number:
MFCD00024329 CAS Number: 7745-92-8 EINECS: 231-808-3 ADR: 9,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 50.0 to 54.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...