Stampa…
4-Iodotoluene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0218-25G I0218-500G I0218-100G
TCIAI0218-25GEA 34 EUR
TCIAI0218-25G TCIAI0218-500G TCIAI0218-100G
4-Iodotoluene ≥99.0% (by GC)
4-Iodotoluene
Formula: C₇H₇I
Punto di ebollizione: 211,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 33…35 °C
Densità: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001059
CAS Number: 624-31-7
EINECS: 210-841-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbaf4b78f4735e6c110e8c400a4167161f41e112&vid=9933bb546727ceb451bb694466c8b4d6f4159763&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency