Stampa…
3-Iodotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0216-25G I0216-500G
TCIAI0216-25GEA 36 EUR
TCIAI0216-25G TCIAI0216-500G
3-Iodotoluene ≥98.0% (by GC)
3-Iodotoluene
Formula: C₇H₇I
Punto di ebollizione: 213°C
Punto di fusione: -27°C
Densità: 1,6835 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82°C
MDL Number: MFCD00001050
CAS Number: 625-95-6
EINECS: 210-918-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=827bfda778bb95e4620ba4710f402c69a674ac0c&vid=8fc6cfcae7e24f898813daa857800e56497ccfef&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %