Stampa…

3-(Trifluoromethyl)anisole ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

M2243-25G M2243-5G
TCIAM2243-25GEA 136 EUR
TCIAM2243-25G TCIAM2243-5G
3-(Trifluoromethyl)anisole ≥97.0% (by GC)
3-(Trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₇F₃O
Peso molecolare: 176,14 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 1,2426 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48°C
MDL Number: MFCD00000385
CAS Number: 454-90-0
EINECS: 207-229-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f0973efea1bd2492f4ebb1a27560ba97872e7e1&vid=04a6d2cc4a6242f3e8e216ab384de9be1ee967d5&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR