Stampa…
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dinitrobenzotrifluoride
D2699-25G D2699-5G
TCIAD2699-25GEA 64 EUR
TCIAD2699-25G TCIAD2699-5G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene
Formula: C₇H₃F₃N₂O₄
Peso molecolare: 236,11 g/mol
Punto di ebollizione: 127 - 129 °C (9 -rr)
Punto di fusione: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007233
CAS Number: 401-99-0
EINECS: 206-935-2
Visualizza i codici
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C