4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Nitrobenzotrifluoride, 1-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
N0902-25G
N0902-5G
TCIAN0902-25GEA
331
EUR
TCIAN0902-25G
TCIAN0902-5G
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ Peso molecolare: 191,11 g/mol Punto di ebollizione: 82°C Punto di fusione: 40…41 °C |
MDL Number:
MFCD00007358 CAS Number: 402-54-0 EINECS: 206-948-3 UN: 3431 ADR: 6.1,II |
Appearance | Light yellow to Brown powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 40.0 to 44.0 deg-C |