Stampa…
4-Fluoro-2-nitrotoluene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0218-25G F0218-5G
TCIAF0218-25GEA 56 EUR
TCIAF0218-25G TCIAF0218-5G
4-Fluoro-2-nitrotoluene ≥96.0% (by GC)
4-Fluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Punto di ebollizione: 139°C
Punto di fusione: 27 °C
Densità: 1,2911 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 98°C
MDL Number: MFCD00007200
CAS Number: 446-10-6
EINECS: 207-161-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f01b8e6ff62e92987efd1c9d47b0fb76c31cd20b&vid=d11e715706cc322885912e502ebc8a6c2f8990ae&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %