3-Fluoro-4-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆FNO₂ Punto di ebollizione: 98°C Punto di fusione: 53 °C Densità: 1,438 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007053 CAS Number: 446-34-4 EINECS: 207-166-5 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |