Stampa…
5-Fluoro-2-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0301-25G F0301-5G
TCIAF0301-25GEA 70 EUR
TCIAF0301-25G TCIAF0301-5G
5-Fluoro-2-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
5-Fluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Punto di ebollizione: 218 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007283
CAS Number: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b932157ec53a433adcf10117bb40a1aac5d767c9&vid=f2d2edeb060b9a548cd3ada10389eef7d12ec9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %