Stampa…
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0324-25G F0324-250G
TCIAF0324-25GEA 16 EUR
TCIAF0324-25G TCIAF0324-250G
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride ≥95.0% (by GC)
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Punto di ebollizione: 208°C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007059
CAS Number: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96b02c80ffd46186c5320b57289d415c25eeb10&vid=d38a8b7343a38635d9a3e5a6fbdca5234195b453&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %