Stampa…
2-Fluoro-4-nitrotoluene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0292-25G F0292-5G
TCIAF0292-25GEA 51 EUR
TCIAF0292-25G TCIAF0292-5G
2-Fluoro-4-nitrotoluene ≥97.0% (by GC)
2-Fluoro-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 35…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007199
CAS Number: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba7832d8c4de254c0e411aa6746b25eff8eb760a&vid=f61003596ec42878b573989e17893a3aae5ae609&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 32.0 to 35.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity