2-Fluoro-6-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆FNO₂ Punto di ebollizione: 97°C Punto di fusione: 7°C Densità: 1,2766 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 89°C |
MDL Number:
MFCD00007197 CAS Number: 769-10-8 EINECS: 212-203-3 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |