Stampa…
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0550-25G I0550-5G
TCIAI0550-25GEA 142 EUR
TCIAI0550-25G TCIAI0550-5G
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene
Formula: C₇H₄F₃I
Punto di ebollizione: 185°C
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,851 g/cm³ (26 °C)
Flash Pt: 68°C
MDL Number: MFCD00039398
CAS Number: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7102b9cfd73b7a82015b1c30ef285bc8b12a2218&vid=eb1dc4f7841e33f2b68a3454dea99f68de4d1466&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %