Stampa…
2-Fluoro-4-iodotoluene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-5-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-4-iodo-1-methylbenzene
F0720-25G F0720-5G
TCIAF0720-25GEA 100 EUR
TCIAF0720-25G TCIAF0720-5G
2-Fluoro-4-iodotoluene ≥95.0% (by GC)
2-Fluoro-4-iodotoluene
Formula: C₇H₆FI
Peso molecolare: 236,03 g/mol
Punto di ebollizione: 206 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 22 °C
MDL Number: MFCD00001045
CAS Number: 39998-81-7
EINECS: 254-740-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df9c490af0d21685d6d3e712dbef505ca5be4f7a&vid=4471526f5ecdbd8994e3b229c1e5d2f69c9ef592&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %