Stampa…
(4-Fluorophenyl)acetone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
F0535-25G F0535-5G
TCIAF0535-25GEA 69 EUR
TCIAF0535-25G TCIAF0535-5G
(4-Fluorophenyl)acetone ≥98.0% (by GC)
(4-Fluorophenyl)acetone
Formula: C₉H₉FO
Punto di ebollizione: 130°C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 91°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000362
CAS Number: 459-03-0
EINECS: 207-284-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1a535d95697b133f9624a2724d4a70a6b6b41e&vid=74cccb2593da9e52f79023b9d231541da0163309&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %