Stampa…
Perfluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Octafluorotoluene, Pentafluoro(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluorotoluene
P0856-25G P0856-5G
TCIAP0856-25GEA 81 EUR
TCIAP0856-25G TCIAP0856-5G
Perfluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Perfluorotoluene
Formula: C₇F₈
Peso molecolare: 236,06 g/mol
Punto di ebollizione: 104°C
Punto di fusione: –65,6 °C
Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 20°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000375
CAS Number: 434-64-0
EINECS: 207-104-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859f7b7a69cf4dab28699023107469ada4f09bc6&vid=c9972262ba3652dc1778251c58df93a5d60aff24&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %