Stampa…
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
P1408-25G P1408-5G
TCIAP1408-25GEA 206 EUR
TCIAP1408-25G TCIAP1408-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene
Formula: C₇H₃F₅
Peso molecolare: 182,09 g/mol
Punto di ebollizione: 116 - 117 °C (1013 hPa)
Densità: 1,439 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000298
CAS Number: 771-56-2
EINECS: 212-233-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa448ab1ddf8705019623112c36990ff6b467efd&vid=c99d8a942a93992eb244991e1bc3c24fd331209b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %