Stampa…
2-Fluorotoluene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
F0039-25ML F0039-500ML
TCIAF0039-25MLEA 16 EUR
TCIAF0039-25ML TCIAF0039-500ML
2-Fluorotoluene ≥99.0% (by GC)
2-Fluorotoluene
Formula: C₇H₇F
Punto di ebollizione: 114°C
Punto di fusione: –62 °C
Densità: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000322
CAS Number: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d63af630d71efceb84b67bad3655b9b6996fcf3c&vid=42f5e04bfd1b02d33c4a0f2de9517a31fb34056f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %