Stampa…
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
F0389-25G F0389-5G
TCIAF0389-25GEA 39 EUR
TCIAF0389-25G TCIAF0389-5G
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene
Formula: C₇H₄F₄
Punto di ebollizione: 116°C
Punto di fusione: –51,15 °C
Densità: 1,293 g/cm³ (26 °C)
Flash Pt: 17°C
MDL Number: MFCD00000374
CAS Number: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b80c03a6f34fa5f955f2c18c78e4751370fae4b&vid=54eb1380bfee5b5a41619c0c17c5eac48c29c38c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %