Stampa…
3-Chloro-2-methylanisole ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 2-Chloro-6-methoxytoluene, 1-Chloro-3-methoxy-2-methylbenzene
C1585-1G C1585-5G
TCIAC1585-1GEA 16 EUR
TCIAC1585-1G TCIAC1585-5G
3-Chloro-2-methylanisole ≥96.0% (by GC)
3-Chloro-2-methylanisole
Formula: C₈H₉ClO
Punto di ebollizione: 207°C
MDL Number: MFCD00070772
CAS Number: 3260-88-6
EINECS: 221-862-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf81bb34ef29d4b2cc7a4f5c1b183e2ada7ef04&vid=d5a553510d0f548de0fb55f434db449fe08dc62a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %