Stampa…
3-Chloro-4-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-methyl-1-nitrobenzene
C2277-25G C2277-5G
TCIAC2277-25GEA 86 EUR
TCIAC2277-25G TCIAC2277-5G
3-Chloro-4-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆ClNO₂
Punto di ebollizione: 101°C
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 1,324 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD02683043
CAS Number: 38939-88-7
EINECS: 254-199-6
UN: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1476b4ce9f52870c8c0ba254894527bd134f70&vid=7816835d623c8c8f45b9833a7f5391bcaf98ef5c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %