2-Chloro-5-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Chloro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Punto di ebollizione: 96°C Punto di fusione: 42…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041430 CAS Number: 13290-74-9 EINECS: 236-306-8 UN: 3457 ADR: 6.1,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 45.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...