Stampa…
2-Chloro-6-nitrotoluene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0230-25G C0230-500G
TCIAC0230-25GEA 17 EUR
TCIAC0230-25G TCIAC0230-500G
2-Chloro-6-nitrotoluene ≥99.0% (by GC)
2-Chloro-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di ebollizione: 241°C
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007205
CAS Number: 83-42-1
EINECS: 201-475-9
UN: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d91d7416019b800d9f3b4ac8574b5809ab5ff57&vid=fa8daaaa3527bc3c885d4ab6b91b9a365b233d19&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %