Stampa…
α-Cloro-4-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0229-25G C0229-250G
TCIAC0229-25GEA 33 EUR
TCIAC0229-25G TCIAC0229-250G
α-Cloro-4-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Cloro-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆ClNO₂
Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…70 °C
Densità: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007374
CAS Number: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff8c946c0b98d7b7069fcafb26a124a2ecb267a&vid=ebd963f4a708b0a85c79976425d12720205ae369&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 75.0 deg-C
Solubility in hot Methanol faint turbidity